Läs mer
etyl-4-formyl-3,5-dimetyl-1H-pyrrol-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10793423
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10793423 1 g 1g
10314192 250 mg 250mg
10514984 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10793423 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23004DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 2199-64-6
Molekylformel C10H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 195.22
MDL-nummer MFCD00030384
InChI-nyckel CLJUICOFPKFFGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formyl-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3,5-dimethyl-4-formylpyrrole-2-carboxylate, ethyl 4-formyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, 2,4-dimethyl-3-formyl-5-carbethoxypyrrole, 3,5-dimethyl-2-ethoxycarbonyl-4-formyl-1h-pyrrole, 3,5-dimethyl-4-formylpyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl4-formyl-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-formyl-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid,4-formyl-3,5-dimethyl-,ethyl ester, 3,5-dimethyl-4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 137486
IUPAC-namn etyl-4-formyl-3,5-dimetyl-1H-pyrrol-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(C)C(C=O)=C(C)N1
Specifications
Kemiskt namn eller material ethyle4-formyl-3, 5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 195.22
Procent renhet 97%