Läs mer
etyl-4-metyl-2-fenyl-1,3-tiazol-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10631893
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10631893 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10713853 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10631893 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB02157DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 53715-64-3
Molekylformel C13H13NO2S
Molekylvikt (g/mol) 247.312
MDL-nummer MFCD00141953
InChI-nyckel FYPLITQTMHJFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylate, maybridge1_008302, ethyl4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylate, ethyl 4-methyl-2-phenyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylate, 5-ethoxycarbonyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2743970
IUPAC-namn etyl-4-metyl-2-fenyl-1,3-tiazol-5-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)C2=CC=CC=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 247.32
Procent renhet 97%