Läs mer
ethyle4-nitrocinnamate, 99%, Predominantly trans, ACROS Organics™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-nitrocinnamate |
| Namnnotering | Predominantly trans |
| CAS | 953-26-4 |
| Smältpunkt | 137°C to 140°C |
| Färg | Beige-Yellow to Yellow |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Molekylformel | C11H11NO4 |
| Linjär formel | O2NC6H4CH=CHCO2C2H5 |
| Visa mer |