Läs mer
etyl-5-(2-bromacetyl)isoxazol-3-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10283232
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10283232 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10052264 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10283232 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB04489DA
Kemiska identifierare
CAS 104776-74-1
Molekylformel C8H8BrNO4
Molekylvikt (g/mol) 262.06
MDL-nummer MFCD00173773
InChI-nyckel GUYZRQOTADGHII-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-2-bromoacetyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-bromoacetyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-2-bromoacetyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-bromoacetyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-2-bromoacetyl-, ethyl ester, acmc-20a3va, 5-bromoacetyl-3-ethoxycarbonyl isoxazole, ethyl 5-2-bromanylethanoyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 5-2-bromo-1-oxoethyl-3-isoxazolecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2736373
IUPAC-namn etyl-5-(2-bromacetyl)-1,2-oxazol-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=NOC(=C1)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ethyle5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 262.06
Procent renhet 97%