Läs mer
etyl-5-(4-klorfenyl)-2-formyl-3-furoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10792323
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10792323 1 g 1g
10138754 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10792323 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP00067DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 175276-64-9
Molekylformel C14H11ClO4
Molekylvikt (g/mol) 278.688
MDL-nummer MFCD00275550
InChI-nyckel XFOQMTOCKSVCBO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2798516
IUPAC-namn etyl-5-(4-klorfenyl)-2-formylfuran-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(OC(=C1)C2=CC=C(C=C2)Cl)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ethyle5-(4-chlorophenyl)-2-formyl-3-furoate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl 5-4-chlorophenyl-2-formyl-3-furoate, ethyl 5-4-chlorophenyl-2-formylfuran-3-carboxylate, ethyl5-4-chlorophenyl-2-formyl-3-furoate, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-formyl-, ethyl ester, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-formyl-,ethyl ester
Formel vikt 278.69
Procent renhet 97%