Läs mer
etyl-5-(5-brom-2-tienyl)-3-isoxazolkarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10419084
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10419084 5 g 5g
10495312 250 mg 250mg
10140832 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10419084 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23210DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 423768-50-7
Molekylformel C10H8BrNO3S
Molekylvikt (g/mol) 302.142
MDL-nummer MFCD03407336
InChI-nyckel OIZZMDOBYXRSNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-5-bromo-2-thienyl-3-isoxazolecarboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl isoxazole-3-carboxylate
PubChem CID 2776548
IUPAC-namn etyl-5-(5-bromtiofen-2-yl)-1,2-oxazol-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=NOC(=C1)C2=CC=C(S2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ethyle5-(5-bromo-2-thienyl)-3-isoxazolecarboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 302.15
Procent renhet 97%