Läs mer
etyl-5-(5-brom-2-tienyl)-3-isoxazolkarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ethyle5-(5-bromo-2-thienyl)-3-isoxazolecarboxylate |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 302.15 |
| Procent renhet | 97% |