Läs mer
etyl-5-amino-1-(4-fluorfenyl)-1H-pyrazol-4-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ethyle5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 249.24 |
| Procent renhet | 97% |