Läs mer
etyl-5-amino-1-(4-fluorfenyl)-1H-pyrazol-4-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10181272
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10181272 1 g 1g
10190552 10 g 10g
10031144 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10181272 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH00119DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-02-2027
Kemiska identifierare
CAS 138907-68-3
Molekylformel C12H12FN3O2
Molekylvikt (g/mol) 249.25
MDL-nummer MFCD00173917
InChI-nyckel RPPPCKSHIYWAPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-1-4-fluorophenyl pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-1-4-fluoro-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 1-5-amino-4-ethoxycarbonyl-1h-pyrazol-1-yl-4-fluorobenzene, maybridge1_006170, ethyl5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethylaminofluorophenylpyrazolecarboxylate, 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxyli
PubChem CID 688689
IUPAC-namn etyl-5-amino-1-(4-fluorfenyl)pyrazol-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(N)N(N=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ethyle5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 249.24
Procent renhet 97%