Läs mer
etyl-6-kloroimidazo[1,2-b]pyridazin-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10455512
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10455512 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10550932 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10653645 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10455512 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00216CB
Kemiska identifierare
CAS 64067-99-8
Molekylformel C9H8ClN3O2
Molekylvikt (g/mol) 225.632
MDL-nummer MFCD03086230
InChI-nyckel AZEPEWATPYRPBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylate, imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem19273, acmc-209nk3, ethyl 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazin-2-carboxylate, ethyl 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazin-2-ylcarboxylate, ethyl 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-e pyridazine-2-carboxylate, ethyl 6-chloroimidazo 2,1-f pyridazine-2-carboxylate
PubChem CID 2779714
IUPAC-namn etyl-6-kloroimidazo[1,2-b]pyridazin-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CN2C(=N1)C=CC(=N2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 6-chloroimidazo[1, 2-b]pyridazine-2-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 225.63
Procent renhet 97%