Läs mer
etyl-6-jod-4-oxo-4H-kromen-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10191052
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10191052 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10522272 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10191052 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB10203DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 35204-44-5
Molekylformel C12H9IO4
Molekylvikt (g/mol) 344.10
MDL-nummer MFCD00100378
InChI-nyckel HUJFMOAXSPSGDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-iodo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4h-1-benzopyran-2-carboxylicacid, 6-iodo-4-oxo-, ethyl ester, maybridge1_002002, ethyl-6-iodo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4-oxo-6-iodo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2775235
IUPAC-namn etyl-6-jod-4-oxo-4H-kromen-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=O)C2=CC(I)=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 6-iodo-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 344.1
Procent renhet 97%