Läs mer
etyl7-hydroxi-4-oxo-4H-kromen-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10532092
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10532092 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10354222 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10532092 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB10085EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 23866-72-0
Molekylformel C12H10O5
Molekylvikt (g/mol) 234.21
MDL-nummer MFCD00100382
InChI-nyckel RKIMFICEWCXBCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 7-hydroxy-4-oxo-, ethyl ester, chembl82749, 2-ethoxycarbonyl-7-hydroxychromone, ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromen-2-carboxylate, 7-hydroxy-4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid ethyl ester, 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid ethyl ester, 4h-1-benzopyran-2-carboxylicacid, 7-hydroxy-4-oxo-, ethyl ester, maybridge1_002082, 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromen-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 5376802
IUPAC-namn etyl-7-hydroxi-4-oxokromen-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=C(O)C=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 234.21
Procent renhet 97%