Läs mer
Ethylene bis-Palmitamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylene bis-Palmitamide |
| CAS | 5518-18-3 |
| Molekylformel | C34H68N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N,N'-(Ethane-1,2-diyl)dipalmitamide, 1,2-Bis(hexadecanamido)ethane, N,N'-Dipalmitoylethylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C34H68N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(37)35-31-32-36-34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3,(H,35,37)(H,36,38) |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 536.92 |
| Formel vikt | 536.5281 |