Läs mer
Etylenkarbonat, 99+%
Produktkod. 10724231 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10724231 250 g Glasflaska 250g
10539600 1 kg Glasflaska 1kg
10659853 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10724231 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118412500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 96-49-1 | C3H4O3 | 88,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-49-1
Molekylformel C3H4O3
Molekylvikt (g/mol) 88.06
MDL-nummer MFCD00005382
InChI-nyckel KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene carbonate, glycol carbonate, ethylene glycol carbonate, dioxolone-2, cyclic ethylene carbonate, ethylene carbonic acid, 1,3-dioxacyclopentan-2-one, 2-dioxolone, carbonic acid, cyclic ethylene ester, texacar ec
PubChem CID 7303
IUPAC-namn 1,3-dioxolan-2-on
LEDER C1COC(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene carbonate
Smältpunkt 34,0 °C till 37,0 °C
Färg Vitt till gult
Densitet 1.3210g/mL, 1.321
Kokpunkt 246,7 °C
Flampunkt 150 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 g
Beilstein 19, 100
Fieser 01,372
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 214 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i eter, n-butanol och koltetra, klorid, blandbart med alkohol, etylacetat, bensen och kloroform
Viskositet 1,92 mPa (40 °C)
Formel vikt 88.06
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint lågsmältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylene carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.