Läs mer
Etylenkarbonat, 99 %
Produktkod. 11412378
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412378 500 g 500g
11422378 2500 g 2500g
11432378 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11412378 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15735.36
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 96-49-1 | C3H4O3 | 88,062 g/mol
Lösningsmedel för många polymerer och hartser, mjukgörare, gummi och textilier. Etylenkarbonat används som ett polärt lösningsmedel och en hög permittivitetskomponent i elektrolyter i litiumbatterier. Den finner användning i ytbeläggningar, färgämnen, fibrer och plaster. Det används också som mjukgörare och som en prekursor till vinylenkarbonat. Vidare används det vid framställning av dimetylkarbonat, som fungerar som ett användbart lösningsmedel och ett milt metyleringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel
Lösningsmedel för många polymerer och hartser, mjukgörare, gummi och textilier. Etylenkarbonat används som ett polärt lösningsmedel och en hög permittivitetskomponent i elektrolyter i litiumbatterier. Den finner användning i ytbeläggningar, färgämnen, fibrer och plaster. Det används också som mjukgörare och som en prekursor till vinylenkarbonat. Vidare används det vid framställning av dimetylkarbonat, som fungerar som ett användbart lösningsmedel och ett milt metyleringsmedel.
Löslighet
Blandbar (40%) med vatten, alkohol etylacetat, bensen och kloroform. Löslig i eter, n-butanol och koltetraklorid. Löslig i vatten, n-butanol, etylacetat, bensen, koltetraklorid, eter och kloroform. Olösligt i bensin och terpentinolja.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, baser och reduktionsmedel. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-49-1
Molekylformel C3H4O3
Molekylvikt (g/mol) 88.062
MDL-nummer MFCD00005382
InChI-nyckel KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene carbonate, glycol carbonate, ethylene glycol carbonate, dioxolone-2, cyclic ethylene carbonate, ethylene carbonic acid, 1,3-dioxacyclopentan-2-one, 2-dioxolone, carbonic acid, cyclic ethylene ester, texacar ec
PubChem CID 7303
IUPAC-namn 1,3-dioxolan-2-on
LEDER C1COC(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene carbonate
Smältpunkt 35 °C till 37 °C
Densitet 1.32
Kokpunkt 244 °C till 245 °C
Flampunkt 160 °C (320 °F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 106249
Löslighetsinformation Blandig (40%) med vatten, alkohol, etylacetat, bensen och kloroform; Löslig i eter, n-butanol och koltetraklorid; Löslig i vatten, n-butanol, etylacetat, bensen, koltetraklorid, eter och kloroform; Olöslig i bensin och terpentinolja.
Formel vikt 88.06
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylene carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dioxolan-2-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.