Läs mer
Etylenkarbonat, 99 %
Description
Lösningsmedel för många polymerer och hartser, mjukgörare, gummi och textilier. Etylenkarbonat används som ett polärt lösningsmedel och en hög permittivitetskomponent i elektrolyter i litiumbatterier. Den finner användning i ytbeläggningar, färgämnen, fibrer och plaster. Det används också som mjukgörare och som en prekursor till vinylenkarbonat. Vidare används det vid framställning av dimetylkarbonat, som fungerar som ett användbart lösningsmedel och ett milt metyleringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lösningsmedel för många polymerer och hartser, mjukgörare, gummi och textilier. Etylenkarbonat används som ett polärt lösningsmedel och en hög permittivitetskomponent i elektrolyter i litiumbatterier. Den finner användning i ytbeläggningar, färgämnen, fibrer och plaster. Det används också som mjukgörare och som en prekursor till vinylenkarbonat. Vidare används det vid framställning av dimetylkarbonat, som fungerar som ett användbart lösningsmedel och ett milt metyleringsmedel.
Löslighet
Blandbar (40%) med vatten, alkohol etylacetat, bensen och kloroform. Löslig i eter, n-butanol och koltetraklorid. Löslig i vatten, n-butanol, etylacetat, bensen, koltetraklorid, eter och kloroform. Olösligt i bensin och terpentinolja.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, baser och reduktionsmedel. Förvara på en sval plats.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ethylene carbonate |
| Smältpunkt | 35 °C till 37 °C |
| Densitet | 1.32 |
| Kokpunkt | 244 °C till 245 °C |
| Flampunkt | 160 °C (320 °F) |
| Kvantitet | 10,000 g |
| Beilstein | 106249 |
| Löslighetsinformation | Blandig (40%) med vatten, alkohol, etylacetat, bensen och kloroform; Löslig i eter, n-butanol och koltetraklorid; Löslig i vatten, n-butanol, etylacetat, bensen, koltetraklorid, eter och kloroform; Olöslig i bensin och terpentinolja. |
| Formel vikt | 88.06 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.