Läs mer
Etylenklorofosfit, 97 %
Produktkod. 11490663
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490663 500 g 500g
11470663 25 g 25g
11480663 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490663 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12724.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 822-39-9 | C2H4ClO2P | 126,476 g/mol
Etylenklorfosfit fungerar som ett fosfityleringsmedel involverat i framställningen av fosfokolin och spirofosforaner. Till exempel används det vid fosforylering av p-tert-butyl(tia)calixarener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etylenklorfosfit fungerar som ett fosfityleringsmedel involverat i framställningen av fosfokolin och spirofosforaner. Till exempel används det vid fosforylering av p-tert-butyl(tia)calixarener.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Fuktkänslig. Inkompatibel med vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 822-39-9
Molekylformel C2H4ClO2P
Molekylvikt (g/mol) 126.476
MDL-nummer MFCD00014511
InChI-nyckel OLSFRDLMFAOSIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69973
IUPAC-namn 2-klor-1,3,2-dioxafosfolan
LEDER C1COP(O1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene chlorophosphite
Densitet 1.415
Kokpunkt 46 °C till 47 °C (15 mmHg)
Flampunkt 86 °C (186 °F)
Brytningsindex 1.491
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 506179
Känslighet Känslig för fukt
Synonym ethylene chlorophosphite, 1,3,2-dioxaphospholane, 2-chloro, ethylene cyclo-chlorophosphite, acmc-209pnx, 1,3,2-dioxaphospholane,2-chloro, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane, ethylene phosphorochloridite 2-chloro-1,3,2-dioxap, inchi=1/c2h4clo2p/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2h
Formel vikt 126.47
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.