Läs mer
Ethylene-d4 Carbonate, CDN
Produktkod. 30319617
Change view
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30319617 0.25 g -
30315664 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319617 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND54890.25G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dioxolan-2-one-d4
CAS 362049-63-6
Molekylformel C3 2H4 O3
Kvantitet 0.25 g
InChI formel InChI=1 S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i1D2,2D2
LEDER [2 H]C1([2 H])OC(=O)OC1([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetradeuterio-1,3-dioxolan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 92.09
Formel vikt 92.0412 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity