missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethylene-d4 Glycol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylene-d4 Glycol |
| CAS | 2219-51-4 |
| Molekylformel | C2 2H4 H2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4 H,1-2H2/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuterioethane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 66.09 |
| Formel vikt | 66.0619 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?