Läs mer
Ethylene-d4 Glycol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylene-d4 Glycol |
| CAS | 2219-51-4 |
| Molekylformel | C2 2H4 H2 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,2-Ethane-1,1,2,2-d4-diol (9CI), Ethylene-1,1,2,2-d4 glycol (6CI, 7CI), Ethylene-d4 glycol (8CI), 1,2-Ethane-d4-diol, Perdeuterated ethylene glycol, Ethylene glycol-d4, Ethylene glycol-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])O |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuterioethane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 66.09 |
| Formel vikt | 66.0619 |