Läs mer
Ethylene Di(thiotosylate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylene Di(thiotosylate) |
| CAS | 2225-23-2 |
| Molekylformel | C16H18O4S4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O4S4/c1-13-3-7-15(8-4-13)23(17,18)21-11-12-22-24(19,20)16-9-5-14(2)6-10-16/h3-10H,11-12H2,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)SCCSS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2 |
| IUPAC-namn | 1-methyl-4-[2-(4-methylphenyl)sulfonylsulfanylethylsulfanylsulfonyl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 402.57 |
| Formel vikt | 402.0088 |