Läs mer
Etylendiakrylat, 95 %, stabiliserat
Produktkod. 10314692 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10314692 25 mL Glasflaska 25ml
10562612 5 mL Glasflaska 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10314692 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 366970250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2274-11-5 | C8H10O4 | 170,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2274-11-5
Molekylformel C8H10O4
Molekylvikt (g/mol) 170.17
MDL-nummer MFCD00008629
InChI-nyckel KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=CC(=O)OCCOC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene diacrylate
Namnnotering 90%
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0400g/mL, 1.04
Kokpunkt 62,0 °C till 65,0 °C (2,0 mmHg)
Flampunkt 101 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4520 till 1,4560
Kvantitet 25 mL
Beilstein 02, 1469
Synonym ethylene diacrylate, ethylene acrylate, ethylene glycol diacrylate, acrylic acid, ethylene ester, acrylic acid, ethylene glycol diester, 2-propenoic acid, 1,2-ethanediyl ester, acrylic acid, diester with ethylene glycol, 1,2-ethanediyl diacrylate, ethylene glycol dipropenoate, unii-42q902riye
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig
IUPAC-namn 2-prop-2-enoyloxietylprop-2-enoat
Stabilisator 100 ppm MEHQ
PubChem CID 75282
Formel vikt 170.17
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.