Läs mer
Ethylene Diamine Dihydrochloride-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylenediamine-1,1,2,2-D4 Dihydrochloride |
| CAS | 34334-71-9 |
| Molekylformel | C2 2H4 H4 N2 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,2-Ethane-1,1,2,2-d4-diamine, dihydrochloride (9CI), Ethylene-d4-diamine, dihydrochloride (8CI), 1,2-Ethane-1,1,2,2-d4-diamine dihydrochloride, Ethylene-d4 diamine dihydrochloride, 1,2-Diamino-1,1,2,2-tetradeuteroethane dihydrochloride, Ethylenediamine- |
| InChI formel | InChI=1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H/i1D2,2D2;; |
| LEDER | Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])N |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuterioethane-1,2-diamine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.045 |
| Formel vikt | 136.047 |