Läs mer
Etylendiamin, TRC
Produktkod. 30385209
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385209 1 L
30379676 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30385209 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9176951L
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediamine
CAS 107-15-3
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C2 H8 N2
Kvantitet 1 L
Synonym Ethylenediamine, Ethane-1,2-diamine, 1,2-Ethanediamine, Ethylenediamine (8CI), (2-Aminoethyl)amine, 1,2-Diaminoethane, 1,2-Ethylenediamine, 1,4-Diazabutane, Dimethylenediamine, EDA, Edamine, LR 500G, PB 05721, α,ω-Ethanediamine, β-Aminoethylamine
InChI formel InChI=1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
LEDER NCCN
IUPAC-namn etan-1,2-diamin
Molekylvikt (g/mol) 60.1
Formel vikt 60.0687