Läs mer
Etylendiamin, TRC
Produktkod. 30376077
Change view
Kvantitet:
50 mL
Produktkod. Kvantitet
30376077 50 mL
1 options
Produktkod. 30376077 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE91769550ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediamine
CAS 107-15-3
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C2 H8 N2
Kvantitet 50 mL
Synonym Ethylenediamine, Ethane-1,2-diamine, 1,2-Ethanediamine, Ethylenediamine (8CI), (2-Aminoethyl)amine, 1,2-Diaminoethane, 1,2-Ethylenediamine, 1,4-Diazabutane, Dimethylenediamine, EDA, Edamine, LR 500G, PB 05721, α,ω-Ethanediamine, β-Aminoethylamine
InChI formel InChI=1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
LEDER NCCN
IUPAC-namn etan-1,2-diamin
Molekylvikt (g/mol) 60.1
Formel vikt 60.0687