Läs mer
Ethylene Dicysteine Diester (ECD) Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylene Dicysteine Diester (ECD) Dihydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N2O4S2.2ClH/c1-3-17-11(15)9(7-19)13-5-6-14-10(8-20)12(16)18-4-2;;/h9-10,13-14,19-20H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1 |