Läs mer
Etylendiethanoat, TRC
Produktkod. 30388023
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30388023 5 g
1 options
Produktkod. 30388023 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE3706405G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene Diethanoate
CAS 111-55-7
Molekylformel C6H10O4
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O4/c1-5(7)9-3-4-10-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
LEDER CC(OCCOC(C)=O)=O
IUPAC-namn Etan-1,2-diyldiacetat
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Formel vikt 146.06