Läs mer
Etylendimetakrylat, 98 %, stabiliserat
Produktkod. 10607201 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10607201 250 mL Glasflaska 250ml
10177323 1 L Glasflaska 1 L
13418558 5 L Plast trumma 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10607201 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 409922500
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 97-90-5 | C10H14O4 | 198,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-90-5
Molekylformel C10H14O4
Molekylvikt (g/mol) 198.22
MDL-nummer MFCD00008590
InChI-nyckel STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol dimethacrylate, ethylene dimethacrylate, glycol dimethacrylate, diglycol dimethacrylate, ethanediol dimethacrylate, ethylenedimethyacrylate, ethylene methacrylate, ethyldiol metacrylate, 1,2-bis methacryloyloxy ethane, ethylene glycol bis methacrylate
PubChem CID 7355
ChEBI CHEBI:53436
LEDER CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene dimethacrylate
Namnnotering 98%
Smältpunkt -40,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0500g/mL, 1.05
Kokpunkt 98,0 °C till 100,0 °C (5,0 mmHg)
Flampunkt 101 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (H2C=C(CH3)COOCH2-)2
Brytningsindex 1,4530 till 1,4550
Kvantitet 250 mL
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
IUPAC-namn 2-(2-metylprop-2-enoyloxi)etyl-2-metylprop-2-enoat
Stabilisator 90 till 110 ppm MEHQ
Viskositet 3,1 mPa (20 °C)
Formel vikt 198.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.