Läs mer
Ethylene Dimethanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylene Dimethanesulfonate |
| CAS | 4672-49-5 |
| Molekylformel | C4H10O6S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,2-Bis(methanesulfonyloxy)ethane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O6S2/c1-11(5,6)9-3-4-10-12(2,7)8/h3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)OCCOS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | 2-methylsulfonyloxyethyl methanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.25 |
| Formel vikt | 217.9919 |