Läs mer
Etylenglykol, 99,5 %, för analys
Produktkod. 10125750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10125750 1 L Glasflaska 1 L
11385306 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10297410 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10419033 25 L Metalltrumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10125750 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 295530010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62,068 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-21-1
Molekylformel C2H6O2
Molekylvikt (g/mol) 62.068
MDL-nummer MFCD00002885
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER C(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene glycol
Smältpunkt -13,0 °C
Densitet 1.1130g/mL, 1.113
Kvantitet 1 L
Flampunkt 116 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Viskös vätska
Brytningsindex 1,4300 till 1,4330
Analysprocentintervall 99.5%
Linjär formel HOCH2CH2OH
Viskositet 21 mPa (20 °C)
Vatten 0,1 % max. (K.F.)
Beilstein 01, 465
Fieser 01,375; 05,296; 09,217; 15,156
Merck Index 15, 3852
Kokpunkt 196,0 °C till 198,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: blandbar med ättiksyra, aceton, glycerol, pyridin, lägre alifatiska alkoholer, aldehyder och ketoner, lätt lösliga i eter, praktiskt taget olösliga i bensen och kolväten
Formel vikt 62.06
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylene glycol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.