Läs mer
Etylenglykol, 99,5 %, för analys, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3737839 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
Produktkod. 10125750
Brand: Thermo Scientific Acros 295530010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62.068 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-21-1
Molekylformel C2H6O2
Molekylvikt (g/mol) 62.068
MDL-nummer MFCD00002885
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER C(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene glycol
Smältpunkt -13.0°C
Densitet 1.1130g/mL, 1.113
Kokpunkt 196.0°C to 198.0°C
Kvantitet 1 L
Flampunkt 116°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Viskös vätska
Brytningsindex 1.4300 to 1.4330
Analysprocentintervall 99.5%
Linjär formel HOCH2CH2OH
Viskositet 21 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 465
Vatten 0.1% max. (K.F.)
Fieser 01,375; 05,296; 09,217; 15,156
Merck Index 15, 3852
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetic acid, acetone, glycerol,, pyridine, lower aliphatic alcohols,, aldehydes and ketones, slightly soluble in ether, practically insoluble in benzene and hydrocarbons
Formel vikt 62.06
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylene glycol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.