Läs mer
Etylenglykol, 99 % min., MP Biomedicals™
Produktkod. 11426882 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426882 250 mL 250ml
11436882 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11426882 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215108983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.00 SEK
    397.27 SEK / 250ml
    Save 20.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 107-21-1
Molekylformel C2H6O2
Molekylvikt (g/mol) 62.068
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER C(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene glycol
Färg Färglös
Densitet 1.113g/cm3 at 20°C
Kvantitet 250 mL
Fysisk form Vätska
Analysprocentintervall 99% min.
Formel vikt 62.07