Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylene glycol |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1,113 g/cm3 vid 20 °C |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Vätska |
| Analysprocentintervall | 99% min. |
| Formel vikt | 62.07 |