Läs mer
Ethylene glycol, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Produktkod. 15620960 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
18 L
Förpackningsstorlek:
18 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15620960 18 L 18 L
1 options
Produktkod. 15620960 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 10246618LCS
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene Glycol
CAS 107-21-1
Densitet 1.113g/mL at 25°C
Kvantitet 18 L
Explosionsgräns 0.153
Flampunkt 111°C (231.8°F)
Tändpunkt 752°F
Molekylformel C2H6O2
Linjär formel HOCH2CH2OH
Ångtryck 0.08mmHg (20°C)
MDL-nummer MFCD00002885
UN-nummer UN3082
Beilstein 505945
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CO)O
IUPAC-namn ethane-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 62.068
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Formel vikt 62.07g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ReagentPlus