Läs mer
Ethylene Glycol, ≥99%, Spectrophotometric Grade, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15682950
Change view
Kvantitet:
1 L
2 L
4 x 2 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
Paket med 4
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15682950 1 L Glass Bottle 1 L
15692950 2 L Glass Bottle 2 L
15612960 6 x 1 L Glass Bottle Paket med 6
15602960 4 x 2 L Glass Bottle Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15682950 Supplier Honeywell Riedel-de Haën Supplier No. 2932371L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Spectrophotometric Grade,≥99%
  • Spectrophotometric grade solvents are high purity solvents made specifically for applications using spectrophotometers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-21-1
Molekylformel C2H6O2
Molekylvikt (g/mol) 62.068
MDL-nummer MFCD00002885
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-namn ethane-1,2-diol
LEDER C(CO)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethylene Glycol
Smältpunkt -12°C
Densitet 1.113g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.153
Flampunkt 111°C (231.8°F)
Tändpunkt 752°F
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel HOCH2CH2OH
Ångtryck 0.08mmHg (20°C)
UN-nummer UN3082
Beilstein 505945
Kokpunkt 195°C to 198°C
Formel vikt 62.07g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Spectrophotometry
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylene glycol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethylene glycol