Läs mer
Ethylene Glycol, ≥99%, Spectrophotometric Grade, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15692950
Change view
Kvantitet:
1 L
2 L
4 x 2 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
Paket med 4
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15692950 2 L Glass Bottle 2 L
15682950 1 L Glass Bottle 1 L
15612960 6 x 1 L Glass Bottle Paket med 6
15602960 4 x 2 L Glass Bottle Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15692950 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 2932372L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Spectrophotometric Grade,≥99%
  • Spectrophotometric grade solvents are high purity solvents made specifically for applications using spectrophotometers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-21-1
Molekylformel C2H6O2
Molekylvikt (g/mol) 62.068
MDL-nummer MFCD00002885
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-namn ethane-1,2-diol
LEDER C(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene Glycol
Smältpunkt -12°C
Densitet 1.113g/mL at 25°C
Kvantitet 2 L
Explosionsgräns 0.153
Flampunkt 111°C (231.8°F)
Tändpunkt 752°F
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel HOCH2CH2OH
Ångtryck 0.08mmHg (20°C)
UN-nummer UN3082
Beilstein 505945
Kokpunkt 195°C to 198°C
Formel vikt 62.07g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Spectrophotometry