Läs mer
Etylenglykol, 99 %
Produktkod. 11474663
Change view
Kvantitet:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474663 2500 g 2500g
11428920 250 g -
11464663 500 g 500g
11484663 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11474663 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11591.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1001.51 SEK
    899.65 SEK / 2500g
    Save 101.86 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62,068 g/mol
Etylenglykol används som en prekursor för synteser av polymerer som polyesterfibrer, hartser och polyetylentereftalat, som kan användas vid tillverkning av plastflaskor. Det fungerar som en mellanprodukt i syntesen av 1,4-dioxan. Den spelar en viktig roll i organisk syntes som en skyddsgrupp för karbonylgrupper. Det är ett användbart torkmedel på grund av dess höga kokpunkt och affinitet till vatten. Det spelar en viktig roll att avlägsna vattenånga från naturgas innan man går vidare för ytterligare processer. Dess huvudsakliga tillämpning är som medium för konvektiv värmeöverföring i bilar och vätskekylda datorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylenglykol används som en prekursor för synteser av polymerer som polyesterfibrer, hartser och polyetylentereftalat, vilket kan användas vid tillverkning av plastflaskor. Det fungerar som en mellanprodukt i syntesen av 1,4-dioxan. Den spelar en viktig roll i organisk syntes som en skyddsgrupp för karbonylgrupper. Det är ett användbart torkmedel på grund av dess höga kokpunkt och affinitet till vatten. Det spelar en viktig roll att avlägsna vattenånga från naturgas innan man går vidare för ytterligare processer. Dess huvudsakliga tillämpning är som medium för konvektiv värmeöverföring i bilar och vätskekylda datorer.
Löslighet Blandbar med
vatten, toluen, tetrahydrofuran, alkohol, kloroform och andra organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka syror, starka oxidationsmedel, starka baser, aldehyder och aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-21-1
Molekylformel C2H6O2
Molekylvikt (g/mol) 62.068
MDL-nummer MFCD00002885
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER C(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene glycol
Smältpunkt -13 °C
Densitet 1.113
Kvantitet 2500 g
Flampunkt 119 °C (246 °F)
Odör Sött
Brytningsindex 1.431
Linjär formel HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Merck Index 14,3798
Kokpunkt 196 °C till 198 °C
Löslighetsinformation Blandas med vatten, toluen, tetrahydrofuran, alkohol, kloroform och andra organiska lösningsmedel.
Formel vikt 62.07
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylene glycol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethylene glycol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.