Läs mer
Etylenglykol, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 10579112 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10579112 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10579112 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 7037.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Laboratoriereagens
Specifikationer
Smältpunkt -13 °C
CAS 107-21-1
Färg Max. 10 (APHA)
Aciditet Max. 0,01 %
Densitet 1,115 g/cm³ (20 °C)
Kvantitet 1 L
Flampunkt 116 °C
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall min. 99,0 %
Molekylformel C2H6O2
MDL-nummer MFCD00002885
Vatten Max. 0,2 %
Kokpunkt 196 °C till 198 °C (1013 hPa)
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCCO
IUPAC-namn etan-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 62.07