Läs mer
Etylenglykol-bis(2-aminoetyleter)-N,N,N',N'-tetraättiksyra, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylene Glycol-Bis(2-Aminoethylether)-N,N,N′,N′-Tetraacetic Acid |
| Kvantitet | 10 g |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Linjär formel | [-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 1717370 |
| Formel vikt | 380.35g/mol |
| Procent renhet | ≥98% (T) |