Läs mer
Etylenglykol-bis(2-aminoetyleter)-N,N,N',N'-tetraättiksyra, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15620700 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15620700 25 g 25g
15610700 10 g 10g
15630700 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15620700 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 0377925G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
för komplexometri,≥ 98,0 % (T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-42-5
Molekylformel C14H24N2O10
Molekylvikt (g/mol) 380.35
MDL-nummer MFCD00004291
InChI-nyckel DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
IUPAC-namn 2-[2-[2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
LEDER C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene Glycol-Bis(2-Aminoethylether)-N,N,N′,N′-Tetraacetic Acid
Kvantitet 25 g
Förpackning Plastic Bottle
Linjär formel [-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1717370
Formel vikt 380.35g/mol
Procent renhet ≥98% (T)