Läs mer
Etylenglykol-bis-(β -aminoetyleter)-N,N,N',N'-tetraättiksyra, 99,6 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11491062 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491062 500 g 500g
11451062 10 g 10g
11461062 25 g 25g
11481062 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11491062 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219517490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23700.00 SEK
    22574.11 SEK / 500g
    Save 1125.89 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-02-2027
CAS: 67-42-5 | C14H24N2O10 | 380.35 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 67-42-5
Molekylformel C14H24N2O10
Molekylvikt (g/mol) 380.35
InChI-nyckel DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
IUPAC-namn 2-[2-[2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etoxi]etoxi]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra
LEDER C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene glycol-bis-(β-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Färg Vitt
Kvantitet 500 g
Formel vikt 380.4
Procent renhet 0.996
Fysisk form Pulver