Läs mer
Etylenglykol-bis-(β -Aminoetyleter)-N,N,N',N'-tetraättiksyra, molekylärbiologiska reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11446541 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446541 10 g 10g
11456541 25 g 25g
11466541 100 g 100g
11476541 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11446541 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219482310
Kemiska identifierare
CAS 67-42-5
Molekylformel C14H24N2O10
Molekylvikt (g/mol) 380.35
MDL-nummer MFCD00004291
InChI-nyckel DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
IUPAC-namn 2-[2-[2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etoxi]etoxi]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra
LEDER C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene Glycol-bis-(β-Aminoethylether)-N,N,N',N'- tetraacetic acid
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
Formel vikt 380.4
Kvalitet Molekylärbiologiska reagens
Fysisk form Pulver