Läs mer
Etylenglykol-bis-(Beta-aminoetyleter)-N,N,N',N'-Tetraättiksyra Kristallin MP Biomedicals
Produktkod. 11471062 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11471062 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11471062 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219517480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4935.00 SEK
    4697.10 SEK / 100g
    Save 237.90 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene Glycol-Bis-(Beta-Aminoethylether)-N,N,N',N'-Tetraacetic Acid
CAS 67-42-5
Kvantitet 100 g
Fysisk form Kristallin
Molekylformel C14H24N2O10
Synonym egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
InChI-nyckel DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-namn 2-[2-[2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etoxi]etoxi]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 380.35
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
Formel vikt 380.4