Läs mer
Ethylene glycol bis-p-toluenesulfonate, 97%
Produktkod. 11457114
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457114 250 g 250g
11437114 10 g 10g
11447114 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11457114 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21539.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6315-52-2 | C16H18O6S2 | 370.434 g/mol
Etylendi(p-toluensulfonat) [Etylenglykolditosylat] har använts vid syntes av, cyklohexyl-fuserad 1,4,7-triazacyklononan, 1,2-etylencalix[6]aren, 1,3- och 1,4-calix[6]crown-3, 1,4c-rown-3, 1,4ccal- och [6] 1,4-calix[6]benzocrown-4, 1,2- och 1,3-calix[6]crown-5.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Etylendi(p-toluensulfonat) [Etylenglykolditosylat] har använts i syntesen av cyklohexyl-
fuserad 1,4,7-triazacyklononan, 1,2-etylencalix[6]aren, 1,3- och 1,4-calix[6]crown-3, 4,4-3, 1, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 1, 4 1,4-calix[6]benzocrown-4, 1,2- och 1,3-calix[6]crown-5.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6315-52-2
Molekylformel C16H18O6S2
Molekylvikt (g/mol) 370.434
MDL-nummer MFCD00008549
InChI-nyckel LZIPBJBQQPZLOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis tosyloxy ethane, ethylene glycol ditosylate, ethylene ditosylate, ethane-1,2-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, ethylene glycol di-p-toluenesulfonate, 1,2-bis p-toluenesulfonyloxy ethane, ethylene di p-toluenesulfonate, 1,2-ethanediol, bis 4-methylbenzenesulfonate, ethylene glycol bis-p-toluenesulfonate, 2-p-tolylsulfonyloxy ethyl 4-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 228289
IUPAC-namn 2-(4-metylfenyl)sulfonyloxietyl-4-metylbensensulfonat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCOS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene glycol bis-p-toluenesulfonate
Smältpunkt 122°C to 127°C
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 370.45
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.