Läs mer
Etylenglykol-bis (bärnstenssyra N-hydroxisuccinimidester), MP Biomedicals™
Produktkod. 11445421 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445421 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 11445421 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215798283
Tvärbindningsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene Glycol-bis(Succinic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester)
CAS 70539-42-3
Färg Vitt
Molekylformel C18H20N2O12
MDL-nummer MFCD00049057
Kvantitet 250 mg
Synonym ethylene glycol-bis succinic acid n-hydroxysuccinimide ester, ethylene glycol bis succinimidyl succinate, bicl110, 1,2-ethanediyl bis 4-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy-4-oxobutanoate, ethylene glycol-bis succinimidyl succinate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl o,o'-ethane-1,2-diyl disuccinate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 1-2-4-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy-4-oxobutanoyl oxy ethyl butanedioate, egs, egbss, ethylene glycolylbis succinimidyl succinate
InChI-nyckel QLHLYJHNOCILIT-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C(CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)OCCOC(=O)CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC-namn 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-1-[2-({4-[(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxi]-4-oxobutanoyl}oxi)etyl]butandioat
Molekylvikt (g/mol) 456.36
PubChem CID 123663
Formel vikt 456.4
Fysisk form Fast