Läs mer
Etylenglykol-bis (bärnstenssyra N-hydroxisuccinimidester), MP Biomedicals™
Produktkod. 11455421 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455421 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11455421 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215798291
Ett homobifunktionellt, klyvbart tvärbindningsreagens; Den är typiskt kopplad till molekyler som innehåller primära aminer genom amidbindningar buffrade vid pH 7,5 (6,5 till 8,5). Länkningen ger en 12-atoms distans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene glycol-bis(Succinic acid N-hydroxysuccinimide ester)
CAS 70539-42-3
Färg Vitt
Molekylformel C18H20N2O12
MDL-nummer MFCD00049057
Kvantitet 1 g
Synonym ethylene glycol-bis succinic acid n-hydroxysuccinimide ester, ethylene glycol bis succinimidyl succinate, bicl110, 1,2-ethanediyl bis 4-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy-4-oxobutanoate, ethylene glycol-bis succinimidyl succinate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl o,o'-ethane-1,2-diyl disuccinate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 1-2-4-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy-4-oxobutanoyl oxy ethyl butanedioate, egs, egbss, ethylene glycolylbis succinimidyl succinate
InChI-nyckel QLHLYJHNOCILIT-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C(CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)OCCOC(=O)CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC-namn 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-1-[2-({4-[(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxi]-4-oxobutanoyl}oxi)etyl]butandioat
Molekylvikt (g/mol) 456.36
PubChem CID 123663
Formel vikt 456.4
Fysisk form Pulver