Läs mer
Ethylene Glycol Butyl Ether, ≥99.0%, Spectrophotometric Grade, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Produktkod. 15672760
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15672760 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15672760 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 2563661L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene Glycol Butyl Ether
CAS 111-76-2
Densitet 0.902g/mL at 25°C
Explosionsgräns 0.106
Flampunkt 67°C (152.6°F)
Tändpunkt 473°F
Molekylformel C6H14O2
Linjär formel CH3(CH2)3OCH2CH2OH
MDL-nummer MFCD00002884
Kvantitet 1 L
Beilstein 1732511
Synonym butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
InChI-nyckel POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCOCCO
IUPAC-namn 2-butoxyethan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 118.18
PubChem CID 8133
Ångdensitet 4.1 (vs air)
ChEBI CHEBI:63921
Formel vikt 118.17g/mol
Ångtryck 1mmHg (20°C), 10mmHg (81°C)
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet Sprectrophotometric