Läs mer
Etylenglykolbutyleter, ≥99 %, Solstice
Produktkod. 15635780
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15635780 1 L Glasflaska 1 L
1 options
Produktkod. 15635780 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 5375511L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.30 SEK
    287.85 SEK / 1 L
    Save 57.45 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
≥99 %
  • Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratorier och kemikalier för analytiska och kemilaboratorier:
    Lösningsmedel– ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmän användning, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar.
    Oorganiska ämnen– Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive essentiella syror och baser, salter, metaller och grundämnen, och reagenser för kemiska reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene glycol butyl ether
CAS 111-76-2
Smältpunkt -74,8 °C
Färg Färglös
Densitet 0,902 g/ml vid 25 °C
Kokpunkt 168 °C till 172 °C (1013 hPa)
Explosionsgräns 0.106
Flampunkt 67 °C (152,6 °F)
Tändpunkt 473 °F
Odör Luktfritt
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H14O2
Linjär formel CH3(CH2)3OCH2CH2OH
MDL-nummer MFCD00002884
Kvantitet 1 L
Beilstein 1732511
Synonym butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
Löslighetsinformation 900 g/L vid 20 °C löslighet i vatten
InChI-nyckel POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCOCCO
IUPAC-namn 2-butoxietanol
Molekylvikt (g/mol) 118.18
PubChem CID 8133
Ångdensitet 4.1 (vs luft)
ChEBI CHEBI:63921
Formel vikt 118,17 g/mol
Ångtryck 1 mmHg (20 °C), 10 mmHg (81 °C)
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylene glycol butyl ether
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-butoxyethanol; ethylene glycol monobutyl ether; butyl cellosolve