Läs mer
Etylenglykol-d{6}, 98 % (isotop), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7051941
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11384328
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042288.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 15054-86-1 | C2H6O2 | 68.11 g/mol
Det används i syntetiska material och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15054-86-1
Molekylformel C2H6O2
Molekylvikt (g/mol) 68.11
MDL-nummer MFCD00078666
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
Synonym ethylene glycol-d6, 1,1,2,2-2h4 ethane-1,2-2h2 diol, 1,2-ethane-1,1,2,2-d4-diol-d2, 2 h? ethane-1,2-di 2 h ol, ethylen-d4 glycol-d2, ethylene glycol d6, ethylene glycol-d6, 98 atom % d, ethylene glycol-d6 >99.0 atom % d
PubChem CID 2733139
IUPAC-namn (2H4)etan-1,2-di(2H)ol
LEDER [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene glycol-d6
Fysisk form Vätska
Namnnotering Isotopic
Densitet 1.189 g/mL
Flampunkt 111°C (232°F)
Odör Luktfri
Kvantitet 1 g
Kokpunkt 86°C to 87°C (8mmHg)
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,DMSO
Formel vikt 68.02
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylene glycol-d(6)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ethylene glycol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.