Produktkod. 15421807
Produktkod.
Kvantitet
unitSize
15421807
1 g
1g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod.
15421807
Leverantör
Alfa Aesar™
Leverantörsnummer
042287.03
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Ethylene glycol-d6
Fysisk form
Liquid
Namnnotering
Isotopic
Densitet
1.189g/mL
Flampunkt
111°C (232°F)
Odör
Odorless
Kvantitet
1 g
CAS
15054-86-1
Kokpunkt
86°C to 87°C (8mmHg)
Molekylformel
C2H6O2
MDL-nummer
MFCD00078666
Synonym
ethylene glycol-d6, 1,1,2,2-2h4 ethane-1,2-2h2 diol, 1,2-ethane-1,1,2,2-d4-diol-d2, 2 h? ethane-1,2-di 2 h ol, ethylen-d4 glycol-d2, ethylene glycol d6, ethylene glycol-d6, 98 atom % d, ethylene glycol-d6 >99.0 atom % d
InChI-nyckel
LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
LEDER
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
IUPAC-namn
(²H₄)ethane-1,2-di(²H)ol
Molekylvikt (g/mol)
68.11
PubChem CID
2733139
Formel vikt
68.02
Procent renhet
99.7%
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .